4,5-Dichloro-o-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4,5-Dichlorobenzène-1,2-diamine4,5-Dichloro-1,2-phénylènediamine
TCIAD2307-25GEA 220 EUR InStock
TCIAD2307-25G TCIAD2307-5G
4,5-Dichloro-o-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,5-Dichloro-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,03 g/mol
Point de fusion: 163 °C
Numéro MDL: MFCD00007723
Numéro CAS: 5348-42-5
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/39/28979239.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité