4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 4,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 4,5-Diamino-1,2-dimethylbenzene, 1,2-Diamino-4,5-dimethylbenzene
D1083-25G D1083-5G
TCIAD1083-25GEA 161 EUR InStock
TCIAD1083-25G TCIAD1083-5G
4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine ≥98.0% (par HPLC)
4,5-Diméthyl-o-phénylènediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007729
Numéro CAS: 3171-45-7
EINECS: 221-635-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d72cece97973a138d42d8cd23c2b3d2c0dcd9926&vid=d72cece97973a138d42d8cd23c2b3d2c0dcd9926&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité