Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-o-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzène-1,2-diamine4-Fluoro-1,2-phénylènediamine

TCIAD3726-5GEA 279 EUR InStock
TCIAD3726-5G
4-Fluoro-o-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-o-phénylènediamine


Formule: C₆H₇FN₂
MW: 126,13 g/mol
Point de fusion: 92 °C
Numéro MDL: MFCD00042228
Numéro CAS: 367-31-7
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/99/28985699.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité