3-Fluoropyrocatéchol ≥98.0% (par GC), grade Technique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
F0282-1G F0282-5G
TCIAF0282-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAF0282-1G TCIAF0282-5G
3-Fluoropyrocatéchol ≥98.0% (par GC), grade Technique
3-Fluoropyrocatéchol
Formule: C₆H₅FO₂
MW: 128,1 g/mol
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71 °C
Densité: 1,514 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00042582
Numéro CAS: 363-52-0
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a621a5cacaff2c8fa099c7c240dec318a8edf06&vid=ab58614c4a0d69f305659b1e898d3ed70b87df20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité