3-Méthylpyrocatéchol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylcatechol, 3-Methylbenzene-1,2-diol
M0184-25G M0184-5G
TCIAM0184-25GEA 248 EUR InStock
TCIAM0184-25G TCIAM0184-5G
3-Méthylpyrocatéchol ≥99.0% (par GC)
3-Méthylpyrocatéchol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 58…62 °C
Numéro MDL: MFCD00016435
Numéro CAS: 488-17-5
EINECS: 207-672-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3dec0bc24158ac9e86649f4da816f83dd0ad4b1d&vid=ee05f9bf14d87efe9cacca17fffdc20e74b00ef7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité