4-Méthylpyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0413-25G M0413-500G
TCIAM0413-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAM0413-25G TCIAM0413-500G
4-Méthylpyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
4-Méthylpyrocatéchol
Formule: C₇H₈O₂
Point d'ébullition: 117°C
Numéro MDL: MFCD00002205
Numéro CAS: 452-86-8
EINECS: 207-214-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c3b1a1a7285ff2abc4c937065342d1fa6801c61&vid=5c3b1a1a7285ff2abc4c937065342d1fa6801c61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité