4-Nitropyrocatéchol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0273-25G N0273-5G
TCIAN0273-25GEA 0 EUR InStock
TCIAN0273-25G TCIAN0273-5G
4-Nitropyrocatéchol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Nitropyrocatéchol
Formule: C₆H₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00007242
Numéro CAS: 3316-09-4
EINECS: 222-009-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b388c0f0664daa5d53e12e451ed61162bc19e5de&vid=b388c0f0664daa5d53e12e451ed61162bc19e5de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 172.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité