4-tert-Butyl-o-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1338-25G B1338-500G
TCIAB1338-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB1338-25G TCIAB1338-500G
4-tert-Butyl-o-xylène ≥98.0% (par GC)
4-tert-Butyl-o-xylène
Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Point d'ébullition: 211°C
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00038277
Numéro CAS: 7397-06-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96f18941f625b6ab362d240796886d93050e0756&vid=96f18941f625b6ab362d240796886d93050e0756&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité