Isophtalaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0153-25G I0153-250G
TCIAI0153-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAI0153-25G TCIAI0153-250G
Isophtalaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Isophtalaldéhyde
Formule: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point de fusion: 89…91 °C
Numéro MDL: MFCD00003372
Numéro CAS: 626-19-7
EINECS: 210-935-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d52fdc705d07e69e4865a1ffc856d3004de7abf7&vid=d52fdc705d07e69e4865a1ffc856d3004de7abf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité