1,3-Diacétylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzene-1,3-bis(acetyl)
D2617-5G D2617-1G
TCIAD2617-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD2617-5G TCIAD2617-1G
1,3-Diacétylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Diacétylbenzène
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 280 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 72…79 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008740
Numéro CAS: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&vid=ba9a44edb7a662672dd5c7a88bf4ead3a0489470&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité