3,5-Dibromoanisole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
D3364-25G D3364-5G
TCIAD3364-25GEA 139 EUR InStock
TCIAD3364-25G TCIAD3364-5G
3,5-Dibromoanisole ≥98.0% (par GC)
3,5-Dibromoanisole
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point d'ébullition: 261°C
Numéro MDL: MFCD02258848
Numéro CAS: 74137-36-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e1963e65434cdf217175032fd2c7619a8cb7c3&vid=27e1963e65434cdf217175032fd2c7619a8cb7c3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité