2-(2,4-Dichlorophényl)ethanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Alcool 2,4-dichlorophénéthylique
TCIAD2921-5GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD2921-5G
2-(2,4-Dichlorophényl)ethanol ≥97.0% (par GC)
2-(2,4-Dichlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192010
Numéro CAS: 81156-68-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/69/28980069.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité