di-Sodium succinate hexahydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAS0105-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAS0105-25G TCIAS0105-500G
di-Sodium succinate hexahydraté ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Succinate de disodium hexahydraté
Formule: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
MW: 270,14 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00149117
Numéro CAS: 6106-21-4
Merck Index: 14,08679
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/39/51/28993951.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 37.0 to 41.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité