α,α,α',α'-Tétrafluoro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1,4-Bis(difluorométhyl)benzeneα,α,β,βTétrafluoro-p-xylène
TCIAT1774-5GEA 78.1 EUR InStock
TCIAT1774-5G TCIAT1774-25G
α,α,α',α'-Tétrafluoro-p-xylène ≥98.0% (par GC)
α,α,α',α'-Tétrafluoro-p-xylène
Formule: C₈H₆F₄
MW: 178,13 g/mol
Point d'ébullition: 70°C
Numéro MDL: MFCD01320708
Numéro CAS: 369-54-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/57/50/28995750.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité