1,4-Diacétylbenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D0066-25G D0066-5G
TCIAD0066-25GEA 156 EUR InStock
TCIAD0066-25G TCIAD0066-5G
1,4-Diacétylbenzène ≥99.0% (par GC)
1,4-Diacétylbenzène
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: 111…115 °C
Numéro MDL: MFCD00008750
Numéro CAS: 1009-61-6
EINECS: 213-769-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b6ae2a266e4bfb7c244c3d8f6240f2be7b56da8&vid=7b6ae2a266e4bfb7c244c3d8f6240f2be7b56da8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 113.0 to 115.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité