Di(acétate) de p-phénylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1803-25G D1803-500G
TCIAD1803-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD1803-25G TCIAD1803-500G
Di(acétate) de p-phénylène ≥98.0% (par GC)
Di(acétate) de p-phénylène
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…123 °C
Numéro MDL: MFCD00011643
Numéro CAS: 1205-91-0
EINECS: 214-887-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4c25349f79752dc218b8f2f11d388205293afd&vid=2a4c25349f79752dc218b8f2f11d388205293afd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité