N,N'-Diphényl-p-phénylènediamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DPPD, N,N′-Diphenyl-1,4-phenylenediamine, N,N'-Diphenyl-1,4-phenylenediamine
D0609-500G D0609-25G D0609-100G
TCIAD0609-500GEA 450 EUR InStock
TCIAD0609-500G TCIAD0609-25G TCIAD0609-100G
N,N'-Diphényl-p-phénylènediamine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N,N'-Diphényl-p-phénylènediamine
Formule: C₁₈H₁₆N₂
MW: 260,34 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: 146…149 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003015
Numéro CAS: 74-31-7
EINECS: 200-806-4
Merck Index: 14,03329
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e37197a67a0aecf0b4b2454d329042a116595963&vid=e37197a67a0aecf0b4b2454d329042a116595963&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité