α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4-Bis(trifluoromethyl)benzene, α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-p-xylene
B1408-25G B1408-500G
TCIAB1408-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB1408-25G TCIAB1408-500G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène ≥99.0% (par GC)
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-p-xylène
Formule: C₈H₄F₆
MW: 214,11 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: 3 °C
Densité: 1,3808 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 22°C
Numéro MDL: MFCD00000402
Numéro CAS: 433-19-2
EINECS: 207-086-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83842a8935d7c1e3a6e3023ebe1df816e62b45e&vid=d83842a8935d7c1e3a6e3023ebe1df816e62b45e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité