2,5-Diméthyl-p-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2183-25G D2183-100G
TCIAD2183-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD2183-25G TCIAD2183-100G
2,5-Diméthyl-p-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Diméthyl-p-phénylènediamine
Formule: C₈H₁₂N₂
Numéro MDL: MFCD00052675
Numéro CAS: 6393-01-7
EINECS: 229-003-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b803b488a37dd1cb208d53b3761a2d5894d3a70&vid=5b803b488a37dd1cb208d53b3761a2d5894d3a70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité