Hydrogénoadipate d'éthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Adipic acid monoethyl ester, Adipic acid ethyl ester, 6-Ethoxy-6-oxohexanoic acid, 1,6-Hexanedioic acid monoethyl ester, Monoethyl adipate, 1,6-Hexanedioic acid ethyl ester
A1223-25G A1223-500G
TCIAA1223-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAA1223-25G TCIAA1223-500G
Hydrogénoadipate d'éthyle ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl hydrogen adipate
Formule: C₈H₁₄O₄
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 27.4 °C
Densité: 1,0622 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004419
Numéro CAS: 626-86-8
EINECS: 210-966-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64b360bb6f286f0aef487a7e624b6352e4604697&vid=64b360bb6f286f0aef487a7e624b6352e4604697&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité