Naphtalène-1,8-dicarboximide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
N0456-250G N0456-25G
TCIAN0456-250GEA 304 EUR InStock
TCIAN0456-250G TCIAN0456-25G
Naphtalène-1,8-dicarboximide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Naphtalène-1,8-dicarboximide
Formule: C₁₂H₇NO₂
MW: 197,19 g/mol
Point d'ébullition: 475 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 299…300 °C
Densité: 1,482 g/cm³ (19.85 °C)
Numéro MDL: MFCD00006920
Numéro CAS: 81-83-4
EINECS: 201-379-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcea23b146113210b245d8488eb65835dd35f6ea&vid=dcea23b146113210b245d8488eb65835dd35f6ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité