9-Decène-1-ol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1892-25ML D1892-500ML
TCIAD1892-25MLEA 51.7 EUR InStock
TCIAD1892-25ML TCIAD1892-500ML
9-Decène-1-ol ≥97.0% (par GC)
9-Decène-1-ol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 0,8446 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 114°C
Numéro MDL: MFCD00002992
Numéro CAS: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&vid=5745792200cc2d47883fd990b45732732ca4ee6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité