Acide undéc-10-énoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide undécylènique
TCIAU0007-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAU0007-25G TCIAU0007-400G
Acide undéc-10-énoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide undéc-10-énoïque
Formule: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Point d'ébullition: 275°C
Point de fusion: 24 °C
Numéro MDL: MFCD00004442
Numéro CAS: 112-38-9
Merck Index: 12,09983
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/73/28997173.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité