Chlorure de undéc-10-enoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 10-Undecenoyl chloride, 10-Undecenoylchloride
U0008-250ML U0008-25ML
TCIAU0008-250MLEA 260 EUR InStock
TCIAU0008-250ML TCIAU0008-25ML
Chlorure de undéc-10-enoyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de undéc-10-enoyle
Formule: C₁₁H₁₉ClO
MW: 202,72 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Densité: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00000772
Numéro CAS: 38460-95-6
EINECS: 253-951-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&vid=61718ba67929bd94f184c956ec79ecc48b8828a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité