Undéc-10-énoate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 10-Undecenoic acid ethyl ester
E0771-250G E0771-25G
TCIAE0771-250GEA 158 EUR InStock
TCIAE0771-250G TCIAE0771-25G
Undéc-10-énoate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Undéc-10-énoate d'éthyle
Formule: C₁₃H₂₄O₂
MW: 212,33 g/mol
Point d'ébullition: 259°C
Point de fusion: –38°C
Densité: 0,879 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00009220
Numéro CAS: 692-86-4
EINECS: 211-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&vid=b28b4f239ceed279624fdefbcca1cab9fdb8b836&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité