Undéc-10-énoate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Undecenylic acid methyl ester, 10-Undecenoic acid methyl ester, Methyl undec-10-enoate, Undec-10-enoic acid emthyl ester
U0036-25ML U0036-500ML U0036-100ML
TCIAU0036-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAU0036-25ML TCIAU0036-500ML TCIAU0036-100ML
Undéc-10-énoate de méthyle ≥96.0% (par GC)
Methyl 10-undecenoate
Formule: C₁₂H₂₂O₂
MW: 198,31 g/mol
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: –27.5 °C
Densité: 0,889 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 122°C
Numéro MDL: MFCD00016689
Numéro CAS: 111-81-9
EINECS: 203-910-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d674a28b1403e1e3afa4de79720960d30414d094&vid=d674a28b1403e1e3afa4de79720960d30414d094&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité