2-(Méthylthio)aniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1159-25GEA 88 EUR InStock
TCIAM1159-25G
2-(Méthylthio)aniline ≥97.0% (par GC)
2-(Méthylthio)aniline
Formule: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Point d'ébullition: 242°C
Numéro MDL: MFCD00007708
Numéro CAS: 2987-53-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/78/28974878.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité