N-Phényl-o-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A2129-25G A2129-5G
TCIAA2129-25GEA 114 EUR InStock
TCIAA2129-25G TCIAA2129-5G
N-Phényl-o-phénylènediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Phényl-o-phénylènediamine
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 77…80 °C
Densité: 1,234 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007685
Numéro CAS: 534-85-0
EINECS: 208-606-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea9f97fcd827bbdbf9f4e3daed4ac471112e2247&vid=ea9f97fcd827bbdbf9f4e3daed4ac471112e2247&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité