Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-4,6-dibromoaniline ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 6-Chloro-2,4-dibromoaniline

TCIAC1385-10GEA 66 EUR InStock
TCIAC1385-10G
2-Chloro-4,6-dibromoaniline ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-4,6-dibromoaniline


Formule: C₆H₄Br₂ClN
MW: 285,37 g/mol
Point de fusion: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00031419
Numéro CAS: 874-18-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/24/28938624.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité