2-Chloro-4,6-difluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1777-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC1777-1G TCIAC1777-5G
2-Chloro-4,6-difluoroaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Formule: C₆H₄ClF₂N
MW: 163,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142892
Numéro CAS: 36556-56-6
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/66/28938966.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité