o-Phénétidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0089-25G P0089-500G
TCIAP0089-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0089-25G TCIAP0089-500G
o-Phénétidine ≥98.0% (par GC)
o-Phénétidine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1,0508 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00007689
Numéro CAS: 94-70-2
EINECS: 202-356-4
ONU: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07227
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&vid=3791b363015d513d7bc6c2903d165f04ff4ad7a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité