6-Méthoxy-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1804-25G M1804-5G
TCIAM1804-25GEA 313 EUR InStock
TCIAM1804-25G TCIAM1804-5G
6-Méthoxy-o-toluidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Méthoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00075455
Numéro CAS: 50868-73-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203fd49e9d6253a19747854a7643bfe27e0cf52c&vid=203fd49e9d6253a19747854a7643bfe27e0cf52c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité