1-Amino-2-méthylbutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylbutylamine, 2-Methyl-1-butylamine
M1263-25ML M1263-5ML
TCIAM1263-25MLEA 204 EUR InStock
TCIAM1263-25ML TCIAM1263-5ML
1-Amino-2-méthylbutane ≥98.0% (par GC)
1-Amino-2-méthylbutane
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Densité: 0,755 g/cm³ (18 °C)
Point d'éclair: 3°C
Numéro MDL: MFCD00008147
Numéro CAS: 96-15-1
EINECS: 202-483-5
ONU: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac12c8247d3a9ddd34d16f297b664970e566e04e&vid=ac12c8247d3a9ddd34d16f297b664970e566e04e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité