5-Chloro-o-anisidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Chloro-2-methoxyaniline, 5-Chloro-2-anisidine, 2-Amino-4-chloroanisole
C0118-25G C0118-500G
TCIAC0118-25GEA 37.4 EUR InStock
TCIAC0118-25G TCIAC0118-500G
5-Chloro-o-anisidine ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-o-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 84 °C
Numéro MDL: MFCD00007777
Numéro CAS: 95-03-4
EINECS: 202-385-2
ONU: 2233
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f7b1ddb5cec9396fc92167ed44fdbb41586dec&vid=53f7b1ddb5cec9396fc92167ed44fdbb41586dec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité