3-Fluoro-p-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 3-Fluoro-4-anisidine3-Fluoro-4-méthoxyaniline
TCIAF0648-5GEA 55 EUR InStock
TCIAF0648-5G TCIAF0648-25G
3-Fluoro-p-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Fluoro-p-anisidine
Formule: C₇H₈FNO
MW: 141,15 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00075040
Numéro CAS: 366-99-4
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/96/28969196.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité