3-Méthoxypropylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0127-25ML M0127-500ML
TCIAM0127-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0127-25ML TCIAM0127-500ML
3-Méthoxypropylamine ≥99.0% (par GC)
3-Méthoxypropylamine
Formule: C₄H₁₁NO
Point d'ébullition: 116°C
Point de fusion: < –70 °C
Densité: 0,8737 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00014831
Numéro CAS: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36382e1e67ae1ac9e149d5cd87759ded06aac358&vid=36382e1e67ae1ac9e149d5cd87759ded06aac358&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité