2-(4-Aminophényl)ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminophenethyl alcohol
A0394-25G A0394-100G
TCIAA0394-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA0394-25G TCIAA0394-100G
2-(4-Aminophényl)ethanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Aminophenyl)ethanol
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 255°C
Point de fusion: 108 °C
Numéro MDL: MFCD00007922
Numéro CAS: 104-10-9
EINECS: 203-174-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92d5a4180fdb311289185de1de1e8f4b47cd04e9&vid=92d5a4180fdb311289185de1de1e8f4b47cd04e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 107.0 to 110.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité