3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T1023-1G T1023-25G T1023-5G
TCIAT1023-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAT1023-1G TCIAT1023-25G TCIAT1023-5G
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
Formule: C₁₆H₂₀N₂
Point d'ébullition: 402 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e49d9629b74d08c5a0a699b5ac2790dd8dd317b&vid=3e49d9629b74d08c5a0a699b5ac2790dd8dd317b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité