4-Chloro-m-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Amino-2-chloroanisole, 4-Chloro-3-methoxyaniline, 4-Chloro-3-anisidine
C1774-1G C1774-5G
TCIAC1774-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC1774-1G TCIAC1774-5G
4-Chloro-m-anisidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-m-anisidine
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672967
Numéro CAS: 13726-14-2
ONU: 2233
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0279376c19264565cbd5ba81f7f10ac9676e1ba0&vid=0279376c19264565cbd5ba81f7f10ac9676e1ba0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité