p-Phénétidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0090-25G P0090-500G
TCIAP0090-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0090-25G TCIAP0090-500G
p-Phénétidine ≥98.0% (par GC)
p-Phénétidine
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 254°C
Point de fusion: 5°C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 116°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007865
Numéro CAS: 156-43-4
EINECS: 205-855-5
ONU: 2311
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,07228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=894deeea54f509581256cf871bda2326de07985f&vid=894deeea54f509581256cf871bda2326de07985f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité