4-Heptylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0588-25ML H0588-5ML
TCIAH0588-25MLEA 212 EUR InStock
TCIAH0588-25ML TCIAH0588-5ML
4-Heptylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Heptylaniline
Formule: C₁₃H₂₁N
MW: 191,32 g/mol
Point d'ébullition: 286°C
Numéro MDL: MFCD00007928
Numéro CAS: 37529-27-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cba27038a06007fd94ba29b10df01916a2bc97b&vid=5cba27038a06007fd94ba29b10df01916a2bc97b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité