4-Méthoxy-o-toluidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methoxy-2-methylaniline, m-Cresidine, 2-Methyl-p-anisidine, 1-Amino-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Amino-5-methoxytoluene, 4-Amino-3-methylanisole
M1474-25G M1474-500G
TCIAM1474-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAM1474-25G TCIAM1474-500G
4-Méthoxy-o-toluidine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthoxy-o-toluidine
Formule: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Point d'ébullition: 249°C
Point de fusion: 13°C
Densité: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007735
Numéro CAS: 102-50-1
EINECS: 203-036-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d368cf785b18fcb7bba2079074ef74d34d2ff1c2&vid=d368cf785b18fcb7bba2079074ef74d34d2ff1c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité