Iodure de 1-aminopyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0629-25G A0629-5G
TCIAA0629-25GEA 184 EUR InStock
TCIAA0629-25G TCIAA0629-5G
Iodure de 1-aminopyridinium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de 1-aminopyridinium
Formule: C₅H₇IN₂
Point de fusion: 161…162 °C
Numéro MDL: MFCD00051893
Numéro CAS: 6295-87-0
EINECS: 228-566-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dbacadaeb07d1a0c571cde19ff622d26253ff1d&vid=1dbacadaeb07d1a0c571cde19ff622d26253ff1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité