N-Bromophtalimide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
B1697-25G B1697-5G
TCIAB1697-25GEA 104 EUR InStock
TCIAB1697-25G TCIAB1697-5G
N-Bromophtalimide ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
N-Bromophtalimide
Formule: C₈H₄BrNO₂
Numéro MDL: MFCD00005888
Numéro CAS: 2439-85-2
EINECS: 219-467-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce5607b5c641239101014334c3c33ef081586d6a&vid=ce5607b5c641239101014334c3c33ef081586d6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité