4-Bromo-o-phénylènediamine ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1,2-phénylènediamine4-Bromobenzène-1,2-diamine
TCIAB3181-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAB3181-5G TCIAB3181-25G
4-Bromo-o-phénylènediamine ≥96.0% (par GC)
4-Bromo-o-phénylènediamine
Formule: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD02660622
Numéro CAS: 1575-37-7
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/09/28934609.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité