4-Bromo-2-fluorobiphényl ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2028-25G B2028-250G B2028-5G
TCIAB2028-25GEA 145 EUR InStock
TCIAB2028-25G TCIAB2028-250G TCIAB2028-5G
4-Bromo-2-fluorobiphényl ≥99.0% (par GC)
4-Bromo-2-fluorobiphényl
Formule: C₁₂H₈BrF
Point d'ébullition: 299 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38.5 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051716
Numéro CAS: 41604-19-7
EINECS: 255-453-9
ONU: 3152
ADR: 9,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd5af3f6afe6a5d4c73084fa658686d505f75e5b&vid=fd5af3f6afe6a5d4c73084fa658686d505f75e5b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité