2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-1-fluoro-4-iodobenzene, 2-Bromo-4-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzene
B3098-1G B3098-5G
TCIAB3098-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB3098-1G TCIAB3098-5G
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-fluoro-1-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrFI
MW: 300,9 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142868
Numéro CAS: 202865-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffdf9bced96bc4712d18c01fd69f04dd88634d39&vid=ffdf9bced96bc4712d18c01fd69f04dd88634d39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité