5-Bromopentanenitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Bromopentanenitrile
B1453-25G B1453-5G
TCIAB1453-25GEA 126 EUR InStock
TCIAB1453-25G TCIAB1453-5G
5-Bromopentanenitrile ≥97.0% (par GC)
5-Bromopentanenitrile
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂CN
MW: 162,03 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Densité: 1,3775 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001976
Numéro CAS: 5414-21-1
EINECS: 226-505-8
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b147356f69cfb404c166ea958172279bd3e423&vid=12b147356f69cfb404c166ea958172279bd3e423&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité