4-Bromobutyronitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Bromobutanenitrile
B0565-25G B0565-5G
TCIAB0565-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB0565-25G TCIAB0565-5G
4-Bromobutyronitrile ≥97.0% (par GC)
4-Bromobutyronitrile
Formule: BrH₂CCH₂CH₂CN
MW: 148 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00001971
Numéro CAS: 5332-06-9
EINECS: 226-236-6
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba9efdcfe6bb0b51362ae15eb3532074b29f82&vid=d0ba9efdcfe6bb0b51362ae15eb3532074b29f82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité