1-Bromo-4-propoxybenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3639-25GEA 365 EUR InStock
TCIAB3639-25G TCIAB3639-5G
1-Bromo-4-propoxybenzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-4-propoxybenzène
Formule: C₉H₁₁BrO
MW: 215,09 g/mol
Point d'ébullition: 240°C
Numéro MDL: MFCD00156160
Numéro CAS: 39969-56-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/63/28934963.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité